Merck
T31801
Sigma-Aldrich
チオフェン
≥99%
別名:
チオフラン, チオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4S
CAS番号:
分子量:
84.14
Beilstein:
103222
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 12.5 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
743 °F
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI Key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオフェンは、広範な共役有機硫黄部分、硫黄を含む多環式芳香族炭化水素、大員環、および医薬化合物を合成するのに不可欠な前駆体です。ポリチオフェン、多くの有機電界効果トランジスタ(OFET)および有機太陽電池(OSC)用活性材料の合成に広く使用されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F
引火点(℃)
-9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T31801-100ML:
T31801-500ML:
T31801-BULK:
T31801-500G:
T31801-100G:
T31801-5G:
T31801-VAR:
T31801-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Construction of synthetic macrocyclic compounds possessing subheterocyclic rings, specifically pyridine, furan, and thiophene.
Newkome GR, et al.
Chemical Reviews, 77(4), 513-597 (1977)
Thiophene-based push-pull chromophores for small molecule organic solar cells (SMOSCs)
Malytskyi V, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(1), 354-397 (2015)
Solution-processed and high-performance organic solar cells using small molecules with a benzodithiophene unit.
Zhou J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(23), 8484-8487 (2013)
Sukyoung Hwang et al.
Scientific reports, 5, 11201-11201 (2015-06-19)
The growth kinetics of polymer thin films prepared by plasma-based deposition method were explored using atomic force microscopy. The growth behavior of the first layer of the polythiophene somewhat differs from that of the other layers because the first layer
Alon Angert et al.
Scientific reports, 9(1), 741-741 (2019-01-27)
Carbonyl sulfide (COS) is the major long-lived sulfur bearing gas in the atmosphere, and is used to estimate the rates of regional and global (both past and current) photosynthesis. Sulfur isotope measurements (34S/32S ratio, δ34S) of COS may offer a