Merck
479411
Sigma-Aldrich
4,6-ジメチルジベンゾチオフェン
97%
別名:
4,6-DMDBT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12S
CAS番号:
分子量:
212.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc2c3cccc(C)c3sc12
InChI
1S/C14H12S/c1-9-5-3-7-11-12-8-4-6-10(2)14(12)15-13(9)11/h3-8H,1-2H3
InChI Key
MYAQZIAVOLKEGW-UHFFFAOYSA-N
詳細
高耐熱性硫黄化合物である 4,6-ジメチルベンゾチオフェン(4,6-DMDBT)は、ディーゼル燃料中に普遍的に見出されます。その合成について報告があります。4,6-DMDBT の水素化脱硫に用いられるものとして、大量のニッケル合金、大量のタングステンリン化物(WP)、活性炭上に支持されたニッケルモリブデン硫化物および分子インプリントポリマーが報告されています。異なるマイクロ波周波数および温度における 4,6-DMDBT の誘電体としての挙動が研究されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
479411-BULK:
479411-250MG:
479411-1G:
479411-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Dielectric properties of quinoline, 4,6-dimethyldibenzothiophene and hexadecane as model compounds in the upgrading of LCO.
Donaldson AA, et al.
Fuel Processing Technology, 92(9), 1733-1737 (2011)
Peiwen Wu et al.
Journal of hazardous materials, 391, 122183-122183 (2020-02-10)
Metal-free catalysts have been proved to be a low-cost and environmentally friendly species in aerobic oxidative desulfurization (ODS). In this work, exfoliated metal-free boron carbide with few-layered structure, small size, and abundant defects, was first employed in an aerobic ODS
Hydrotreating activity of bulk NiB alloy in model reaction of hydrodesulfurization 4,6-dimethyldibenzothiophene.
Lewandowski M.
Applied Catalysis. B, Environmental, 160, 10-21 (2014)
Gan Ye et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(14), 1903-1908 (2017-04-25)
Oxidative desulfurization is considered to be one of the most promising methods for producing ultra-low-sulfur fuels because it can effectively remove refractory sulfur-containing aromatic compounds under mild conditions. In this work, the oxidative desulfurization performance over UiO-66(Zr) is greatly enhanced
Yanqi Xu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(48), 19511-19518 (2016-11-30)
Deep desulfurization is a challenging task and global efforts are focused on the development of new approaches for the reduction of sulfur-containing compounds in fuel oils. In this work, we have proposed a new design strategy for the development of