Merck
D32202
Sigma-Aldrich
ジベンゾチオフェン
98%
別名:
DBT, ジフェニレンスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8S
CAS番号:
分子量:
184.26
Beilstein:
121101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
bp
332-333 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI Key
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジベンゾチオフェン(DBT)は、以下のものとして使用できます。
  • さまざまな触媒を使用した酸化的脱硫による対応するスルホキシドとスルホンの合成のための出発物質。
  • 表面分子インプリントポリマー(SMIP)合成のためのテンプレート。SMIPは、ガソリンの脱硫中のジベンゾチオフェンの除去に適用可能です。
  • DBT系π-共役ポリマーを合成するための前駆体。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D32202-VAR:
D32202-100G:
D32202-1G:
D32202-250G:
D32202-BULK:
D32202-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Olga Senko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-08)
Sulfur recovery from organic molecules such as toxic sulfones is an actual problem, and its solution through the use of environmentally friendly and nature-like processes looks attractive for research and application. For the first time, the possible bioconversion of organic
Oxidative desulfurization of dibenzothiophene and diesel over [Bmim]3PMo12O40
Zhang J, et al.
J. Catal., 279(2), 269-275 (2011)
Synthesis and characterization of a surface molecular imprinted polymer as a new adsorbent for the removal of dibenzothiophene
Yang W, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(6), 1713-1720 (2012)
Hydrodesulfurization of dibenzothiophene over siliceous MCM-41-supported nickel phosphide catalysts
Wang, A, et al.
J. Catal., 229(2), 314-321 (2005)
Hydrodesulfurization of dibenzothiophene and 4, 6-dimethyldibenzothiophene over sulfided NiMo/γ-Al2O3, CoMo/γ-Al2O3, and Mo/γ-Al2O3 catalysts
Egorova, Marina and Prins, Roel
J. Catal., 225(2), 417-427 (2004)