主要文書
8.41538
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophene
for synthesis
別名:
1-Benzothiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6S
CAS番号:
分子量:
134.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-395-7
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
蒸気圧
1.33 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
510 °C
有効性
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
28-32 °C
転移温度
flash point 91 °C
密度
1.15 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[s]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI Key
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup