Merck
06914
Supelco
チオフェン
analytical standard
別名:
チオフラン, チオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4S
CAS番号:
分子量:
84.14
Beilstein:
103222
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 12.5 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
743 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
~0.2% benzene
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
n20/D 1.529
bp
84 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI Key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thiophene belongs to the class of polycyclic aromatic sulfur heterocycles, which are carcinogenic compounds found in crude oil. Thiopenes are widely used as building blocks in many agrochemicals, pharmaceuticals, and material science.
アプリケーション
Thiophene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in diesel oil and crude oil using two-dimensional gas chromatography with sulfur chemiluminescence detection.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F
引火点(℃)
-9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06914-5ML-F:4548173310725
06914-BULK-F:
06914-VAR-F:
06914-1ML-F:4548173310718
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of sulfur?containing compounds in crude oils by comprehensive two?dimensional gas chromatography with sulfur chemiluminescence detection
Hua R, et al.
Journal of Separation Science, 27(9), 691-698 (2004)
Determination of sulfur-containing compounds in diesel oils by comprehensive two-dimensional gas chromatography with a sulfur chemiluminescence detector
Hua R, et al.
Journal of Chromatography A, 1019(1-2), 101-109 (2003)
Monitoring the chemical crosslinking of propylene polymers through rheology
Romani F, et al.
Polymer, 43(4), 1115-1131 (2002)
Isabella Salzer et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 466(12), 2289-2303 (2014-03-29)
The slow cholinergic transmission in autonomic ganglia is known to be mediated by an inhibition of Kv7 channels via M1 muscarinic acetylcholine receptors. However, in the present experiments using primary cultures of rat superior cervical ganglion neurons, the extent of
Joachim Morrens et al.
Neuron, 106(1), 142-153 (2020-02-07)
Dopamine neurons mediate the association of conditioned stimuli (CS) with reward (unconditioned stimuli, US) by signaling the discrepancy between predicted and actual reward during the US. Some theoretical models suggest that learning is also influenced by the salience or associability