アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
331-333 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
転移温度
flash point 170 °C
溶解性
0.0015 g/L (Lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[s]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI Key
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C