Merck
5.43900
Supelco
ジメチルスルホキシド
for liquid chromatography LiChrosolv®
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL番号:
UNSPSCコード:
51172004
EC Index Number:
200-664-3
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.7% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
189 °C (lit.)
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
詳細
isocratic
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.2% Water
蒸発残留物質
≤0.002%
透過率
270 nm, ≥30%
280 nm, ≥60%
300 nm, ≥75%
350 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
動粘度
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
転移温度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Chemical analysis of acoustically levitated drops by Raman spectroscopy.: Innovative use of acoustical levitation combined with Raman spectroscopy to analyze the chemical properties of droplets in a non-contact setup, useful in scenarios where DMSO is used as a solvent ( Tuckermann et al., 2009).
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
規格
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
調製ノート
Product filtered through a 0.5 μm filter
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.7 %
Water: ≤ 0.2 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 99 %
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体