Merck
01934
Supelco
ジメチルスルホキシド
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード:
for inorganic trace analysis
アッセイ:
≥99.9% (GC)
≥99.99995% (metals basis)
アプリケーション:
sample preparation
bp:
189 °C (lit.)
189 °C
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
0.42 mmHg
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
0.42 mmHg
アッセイ
≥99.9% (GC)
≥99.99995% (metals basis)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
42 %
colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
189 °C
mp
16-19 °C (lit.)
16-19 °C
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.099-1.101 g/mL at 20 °C
1.10 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Au: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤20 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Ce: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤5 μg/kg
Fe: ≤20 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
In: ≤10 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤10 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤10 μg/kg
Mn: ≤5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤50 μg/kg
Ni: ≤5 μg/kg
Os: ≤1 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤5 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤5 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
SMILES記法
CS(C)=O
アプリケーション
sample preparation
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Enzymatic/chemical analysis of dietary fiber.: Focused on the analytical techniques for analyzing dietary fibers, which could be adapted for the analysis of complex organic matrices in the presence of DMSO ( Theander et al., 1994).
  • Levans: I. Fractionation, solution viscosity, and chemical analysis of levan produced by Streptococcus salivarius.: This research details the fractionation and analysis of bacterial levan, which could inform studies involving the solubilization and analysis of similar polysaccharides in DMSO ( Ehrlich et al., 1975).
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
その他情報
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01934-1L:
01934-VAR:
01934-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
A Hillarp et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(9), 1545-1553 (2014-06-27)
Apixaban is an oral direct factor Xa inhibitor developed for the prophylaxis and treatment of thromboembolic disorders. Laboratory monitoring is not necessary, but the effects on common coagulation reagents and assays constitute clinically valuable information. To investigate the effects of apixaban
Rory W Blackler et al.
British journal of pharmacology, 172(4), 992-1004 (2014-10-10)
Hydrogen sulphide is an important mediator of gastrointestinal mucosal defence. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is significantly limited by their toxicity in the gastrointestinal tract. Particularly concerning is the lack of effective preventative or curative treatments for NSAID-induced
S L Khaw et al.
Leukemia, 28(6), 1207-1215 (2014-01-10)
Overexpression of the prosurvival protein Bcl-2 marks many B-lymphoid malignancies and contributes to resistance to many commonly used chemotherapeutic agents. The first effective BH3 mimetic inhibitors of Bcl-2, ABT-737 and navitoclax, also target Bcl-xL, causing dose-limiting thrombocytopenia. This prompted the