安全性情報
20-139
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
別名:
DMSO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12191502
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
cryopreservation: suitable
輸送温度
wet ice
アプリケーション
化合物の希釈用。
研究カテゴリー
すべて
物理的形状
ジメチルスルホキシド
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
20-139:
試験成績書(COA)