Merck
1.02931
Supelco
ジメチルスルホキシド
for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-664-3
NACRES:
NA.05
アッセイ:
≥99.9% (GC)
テクニック:
DNA amplification: suitable
アプリケーション:
peptide synthesis
bp:
189 °C (lit.)
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
有効性
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
DNA amplification: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.025% Water
蒸発残留物質
≤10 mg/L
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
動粘度
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
転移温度
flash point 87 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.10 g/mL (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Dimethyl sulfoxide as a gas phase charge-reducing agent for the determination of PEGylated proteins′ intact mass.: This study explores the effectiveness of DMSO in reducing the charge of proteins during mass spectrometry, improving the accuracy of mass measurements for PEGylated proteins, a critical aspect in biopharmaceutical analyses (Skjærvø Ø et al., 2024).
  • Benzoselenadiazole-Functionalized H-Bonded Arylamide Foldamers: Solvent-Responsive Properties and Helix Self-Assembly Directed by Chalcogen Bonding in Solid State.: This paper discusses the role of DMSO in influencing the self-assembly properties of novel foldamers, showcasing its importance in the study of advanced material sciences (Liu CZ et al., 2024).
  • Controlling Interfacial Hydrogen Bonding at a Gold Surface: The Effect of Organic Cosolvents.: This study presents DMSO′s role in modulating hydrogen bonding at interfaces, particularly in the presence of gold surfaces, which is relevant in surface chemistry and sensor applications (Al-Mualem ZA et al., 2024).
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
規格
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.025 %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体