Merck
128252
Sigma-Aldrich
エチレンスルフィド
98%
別名:
ジメチレンスルフィド, チイラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4S
CAS番号:
分子量:
60.12
Beilstein:
102379
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4.15 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
0.5-1.4% n-butyl mercaptan as stabilizer
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CS1
InChI
1S/C2H4S/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI Key
VOVUARRWDCVURC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 硫化エチレンは、一般に有機硫黄化合物の合成、特に第一級および第二級アミンをメルカプトエチル化してアミノチオールを得るために使用されます。
  • 金ナノ粒子(Au NP)を安定化するための樹状チオエーテル配位子の合成に使用されます。
  • キトサンをエチレンスルフィドを処理して化学的に修飾すると、水溶液から二価カチオンを除去する生体高分子が得られます。
エチレンスルフィドは、バイオポリマーであるキトサンの化学的修飾に使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
128252-BULK:
128252-25G:
128252-VAR:
128252-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethylene Sulfide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2010)
Adriana P Vieira et al.
International journal of biological macromolecules, 52, 107-115 (2012-09-27)
The biopolymer chitosan was chemically modified in two sequences of reactions: (i) immobilization of methyl acrylate followed by cysteamine and (ii) the sequence of immobilization reactions involving ethylene sulfide, methyl acrylate and finally cysteamine. In both cases the pendant chains
W C Stolte et al.
The Journal of chemical physics, 133(1), 014306-014306 (2010-07-10)
We have investigated the photofragmentation properties of the three-membered ring heterocyclic molecule ethylene sulfide or thiirane, C(2)H(4)S, by time-of-flight mass spectroscopy. Positive ions have been collected as a function of photon energy around the S K ionization threshold. Branching ratios
Gold nanoparticles stabilized by thioether dendrimers.
Hermes J P, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(48), 13473-13481 (2011)
Sally A Hutchinson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(18), 4877-4884 (2004-09-01)
Thiirane analogs of ENAdo have been synthesised and found to be extremely potent and selective A(1) adenosine receptor agonists.