Merck
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリチアン
97%
別名:
sym.-トリチアン, チオホルムアルデヒド トリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6S3
CAS番号:
分子量:
138.27
Beilstein:
79834
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
215-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI Key
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T88404-BULK:
T88404-5G:
T88404-VAR:
T88404-25G:
T88404-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)