Merck
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21N3
CAS番号:
分子量:
171.28
Beilstein:
4174812
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
311294-BULK:
311294-500MG:
311294-VAR:
311294-25MG:
311294-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)