アッセイ
98% (GC)
mp
184-186 °C (lit.)
SMILES記法
C1CNCCNCCCNCCNC1
InChI
1S/C10H24N4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h11-14H,1-10H2
InChI Key
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- シアン化物架橋鉄III-CuII複合体。
- 抗菌性を有するフェナミン酸亜鉛錯体[Zn(シクラム)(フェン)2]、フェン = フェナム酸。
- フルフェナム酸(flu)、[Zn(シクラム)(flu)2]とのZn(II)錯体。
- ポリオキソメタレート-金属有機拡張フレームワーク、例えば[{Cu(シクラム)}3(W7O24)]。15.5.H2O。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259160-BULK:
259160-1G:
259160-5G:
259160-VAR:
259160-250MG:
資料
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。