Merck
129585
Sigma-Aldrich
マレイミド
99%
別名:
2,5-ピロールジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO2
CAS番号:
分子量:
97.07
Beilstein:
106910
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
mp
91-93 °C (lit.)
官能基
maleimide
SMILES記法
O=C1NC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
InChI Key
PEEHTFAAVSWFBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マレイミド(2,5‐ピロールジオン)は、細胞浸透ペプチドと簡単なコンジュゲーションを起こしやすい新しいナノ粒子表面官能基です。クリックケミストリーによって結合が可能になり、その生体機能が維持されます
マレイミドは、高分子合成のためのディールス・アルダー反応においてジエノフィルとして使用されます。
アプリケーション
マレイミドで官能化されたシリカビーズを使用して、ウシ血清アルブミン(BSA) - ボロン酸(BA)複合体を固定化しまた
ロジウム触媒によるアリールボロン酸を用いた共役アリール化反応。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
129585-25G:
129585-5KG:
129585-BULK:
129585-2G:
129585-VAR:
129585-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guangxue Feng et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(6), 1212-1219 (2013-12-18)
Single-chain conjugated polymer (CP) dots embedded nanoparticles (NPs) bearing cell penetration peptide (TAT) as surface ligands are synthesized for long term cancer cell tracing applications. The CPNPs are fabricated by matrix-encapsulation method and the embedded CPs can be modulated into
Paulo L Onuchic et al.
Scientific reports, 9(1), 12161-12161 (2019-08-23)
Liquid-liquid phase separation (LLPS) of RNA-protein complexes plays a major role in the cellular function of membraneless organelles (MLOs). MLOs are sensitive to changes in cellular conditions, such as fluctuations in cytoplasmic ion concentrations. To investigate the effect of these
Satya Nandana Narla et al.
Biochemical and biophysical research communications, 443(2), 562-567 (2013-12-12)
We report bovine serum albumin (BSA)-boronic acid (BA) conjugates as lectin mimetics and their glyco-capturing capacity. The BSA-BA conjugates were synthesized by amidation of carboxylic acid groups in BSA with aminophenyl boronic acid in the presence of EDC, and were
The furan/maleimide Diels--Alder reaction: A versatile click--unclick tool in macromolecular synthesis
Gandini A.
Progress in Polymer Science, 38, 1-29 (2013)
Tetrahedron Letters, 48, 4413-4413 (2007)