Merck
52045
Sigma-Aldrich
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
別名:
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H30N6
CAS番号:
分子量:
258.41
Beilstein:
1105038
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
solid
mp
147-152 °C
SMILES記法
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
InChI Key
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
52045-BULK:
52045-500MG:
52045-100MG:
52045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)