蒸気密度
4.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
mp
20-26 °C (lit.)
密度
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
InChI Key
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
350.6 °F - closed cup
引火点(℃)
177 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T22209-5ML:
T22209-100G:
T22209-BULK:
T22209-5G:
T22209-250ML:
T22209-VAR:
T22209-1L:
T22209-2.5KG:
T22209-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック