Merck
176303
Sigma-Aldrich
ニトロニウムテトラフルオロボラート 溶液
0.5 M in sulfolane
別名:
Nitronium fluoroborate, Nitronium tetrafluoroboron, Nitryl fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NO2BF4
CAS番号:
分子量:
132.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in sulfolane
密度
1.268 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[N+]=O.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
InChI Key
RGVZMPONLYFINH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 強力で選択的なドーパミンD1レセプターアンタゴニストであるSCH 39166の類縁体
  • 抗けいれん薬SB-406725A
  • 抗がん薬であるプラステロンおよびプレグネノロンに抱合されたクロランブシルのニトロ誘導体
  • 電位差滴定カリウムイオンセンサーの作成に用いるナノサイズのクリプトメラン粒子
  • ニトロインドールおよびアミノインドール誘導体
  • 硫酸還元菌の代謝影響因子であるヒドロキシニトロアルキルエステル
  • 神経変性疾患における窒素化ストレスの発生を観察するための蛍光プローブ
以下の用途で使用します。
  • プラグインハイブリッド自動車で要求される大規模利用に適した高性能Liイオン電池技術における酸化剤
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176303-VAR:
176303-200ML:
176303-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)