安全性情報
8.20664
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanone
for synthesis
別名:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH(OH)COCH3)2
CAS番号:
分子量:
176.21
UNSPSCコード:
12352115
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
転移温度
flash point 45 °C
密度
1.012 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
InChI Key
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F
引火点(℃)
45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体