Merck
P56003
Sigma-Aldrich
ピラジン
≥99%
別名:
1,4-Diazabenzene, 1,4-Diazine, Paradiazine, Piazine, p-Diazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2
CAS番号:
分子量:
80.09
Beilstein:
103905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
bp
115-116 °C (lit.)
mp
50-56 °C (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
InChI Key
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピラジンは1,4-ジアジンであり、いくつかの自然産物、API、農薬、および機能材料に含まれる電子不足N-ヘテロアレーンです。
アプリケーション
ピラジンは次の用途に使用できます。
  • Cu(II)直鎖配位錯体の合成において架橋リガンドとして。
  • 金属有機フレームワーク(MOF)の合成に使用されるCu(I)誘導配位ポリマーを調製するために。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P56003-5G:
P56003-BULK:
P56003-10G:
P56003-25G:
P56003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct C-H photoarylation of diazines using aryldiazonium salts and visible-light
Silva RC, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(52), 31115-31122 (2020)
Microwave assisted hydrothermal synthesis of a novel CuI-sulfate-pyrazine MOF
Amo-Ochoa P, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 10(8), 921-924 (2007)
Pyrazine-bridged Cu (ii) chains: diaquabis (n-methyl-2-pyridone) copper (ii) perchlorate complexes
Kirkman-Davis E, et al.
Dalton Transactions, 49(39), 13693-13703 (2020)
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method
Nicole Favreau-Farhadi et al.
Journal of food science, 80(10), C2140-C2146 (2015-09-27)
Rosmarinic acid and Epigallocatechin gallate concentrations were studied as natural inhibitors of Maillard browning in glucose/glycine model systems, and in bakery rolls and applesauce. The concentrations of the inhibitors were varied to determine the highest level of inhibition without a
関連コンテンツ
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。