アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
199400-VAR:
199400-50G:
199400-BULK:
199400-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
2-エチル-3-メチルピラジンの分離、1-メチルピロール、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2-エチルピラジン、98%以上、FG、2,3-ジエチルピラジン、2-メチルピラジン、二硫化炭素、ジメチルジスルフィド、2,6-ジメチルピラジン
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.