Merck
199419
Sigma-Aldrich
2,3,5-トリメチルピラジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2
CAS番号:
分子量:
122.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-4-8-6(2)7(3)9-5/h4H,1-3H3
InChI Key
IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,3,5-Trimethylpyrazine is present in brown cheese.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
199419-BULK:
199419-10G:
199419-VAR:
199419-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R D Divine et al.
Journal of dairy science, 95(5), 2347-2354 (2012-05-01)
Brown pigmentation can occasionally form in Parmesan cheese during the ripening process, creating an unappealing appearance and associated off-flavors. The browning reactions proceed at refrigerated temperatures and in the relative absence of reducing sugar, contrary to typical Maillard browning. Residual
Deng-Rong Xiao et al.
Scientific reports, 5, 17120-17120 (2015-11-27)
The aroma attributes of sulfurous, mushroom and earthy are the most important characteristics of the aroma of Tuber melanosporum. However, these three aroma attributes are absent in the T. melanosporum fermentation system. To improve the quality of the aroma, repeated
JianCai Zhu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(34), 7499-7510 (2015-08-11)
The aroma profile of oolong tea infusions (Dongdingwulong, DDWL; Tieguanyin, TGY; Dahongpao, DHP) were investigated in this study. Gas chromatography-olfactometry (GC-O) with the method of aroma intensity (AI) was employed to investigate the aroma-active compounds in tea infusions. The results