About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
不純物
≤0.5% Water (Karl Fischer)
bp
154 °C (lit.)
mp
32-40 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coffee; meaty; nutty; roasted
SMILES記法
Cc1cncc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 納豆から分離したバチルス菌株によるピラジン類の生合成:この研究では、納豆から分離したバチルス菌株による 2,6-ジメチルピラジンなどのピラジン類の生合成を調査しています。この研究は、食品の風味と香りの向上における生化学的経路と潜在的な応用に焦点を当て、これらの化合物の自然生成に関する洞察を提供しています(Kłosowski et al., 2021)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W327301-1KG:
W327301-SAMPLE:
W327301-BULK-K:
W327301-250G-K:
W327301-1KG-K:
W327301-250G:
W327301-VAR-K:
W327301-50G-K:
W327301-SAMPLE-K:
W327301-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
2-エチル-3-メチルピラジンの分離、1-メチルピロール、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2-エチルピラジン、98%以上、FG、2,3-ジエチルピラジン、2-メチルピラジン、二硫化炭素、ジメチルジスルフィド、2,6-ジメチルピラジン
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.