Merck
D179809
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルピペラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
79881
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
bp
162 °C (lit.)
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CNCC(C)N1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
残りの成分は水です。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D179809-VAR:
D179809-25G:
D179809-BULK:
D179809-1G:
D179809-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)