Merck
D179604
Sigma-Aldrich
trans-2,5-ジメチルピペラジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
bp
162-165 °C (lit.)
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1CN[C@H](C)CN1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
InChI Key
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
D179604-25G:
D179604-VAR:
D179604-BULK:
D179604-5G:
D179604-500G:
D179604-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Romain Gautier et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(14), e1807383-e1807383 (2019-02-19)
Hybrid metal halides containing perovskite layers have recently shown great potential for applications in solar cells and light-emitting diodes. Such compounds exhibit quantum confinement effects leading to tunable optical and electronic properties. Thus, broadband white-light emission has been observed from