Merck
W396400
Sigma-Aldrich
2-アセチル-3-メチルピラジン
≥98%, FG
別名:
1-(3-メチルピラジン-2-イル)エタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O
CAS番号:
分子量:
136.15
FEMA番号:
3964
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.082
NACRES:
NA.21
官能:
nutty; roasted
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
90 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
nutty; roasted
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1nccnc1C
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-7(6(2)10)9-4-3-8-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • RIFM 香料成分安全性評価、2-アセチル-3-メチルピラジン、CAS 登録番号 23787-80-6:「Food and Chemical Toxicology」誌に掲載されたこの研究では、香料成分としての 2-アセチル-3-メチルピラジンの安全性を評価しています。この包括的な評価では、その毒性学的プロファイル、曝露レベル、および安全域をカバーし、消費者製品での使用の安全性を確保しています(Api et al., 2023)。
  • コーヒーのウェットプロセスに関する新たな提案:化学的および感覚的観点:「Food Chemistry」誌に掲載されたこの論文では、異なるウェットプロセス方法がコーヒーの化学組成と感覚的属性に与える影響を調査し、風味開発における 2-アセチル-3-メチルピラジンの役割を強調しています(Pereira et al., 2020)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W396400-100G:
W396400-BULK-K:
W396400-250G:
W396400-100G-K:4548173980775
W396400-VAR-K:
W396400-250G-K:
W396400-25G:
W396400-25G-K:4548173980799
W396400-SAMPLE:
W396400-1KG-K:4548173980782
W396400-SAMPLE-K:
W396400-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2