Merck
W318302
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-3-メチルピラジン
≥99%, FCC, FG
別名:
アーモンドピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O
CAS番号:
分子量:
124.14
FEMA番号:
3183
EC Number:
欧州評議会番号:
2266
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.126
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
almond; green; nutty
SMILES記法
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W318302-1KG-K:4548173975733
W318302-BULK-K:
W318302-SAMPLE-K:
W318302-VAR-K:
W318302-SAMPLE:
W318302-100G-K:
W318302-250G-K:4548173975740
W318302-5KG:
W318302-25G:
W318302-25G-K:
W318302-250G:
W318302-5KG-K:4548173975757
W318302-100G:
W318302-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)