Merck
W514403
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
≥99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O
CAS番号:
分子量:
138.17
FEMA番号:
3280
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.112
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
90 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
earthy; potato
SMILES記法
CCc1nccnc1OC
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-6-7(10-2)9-5-4-8-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W514403-25G:
W514403-100G-K:
W514403-SAMPLE:
W514403-BULK-K:
W514403-25G-K:
W514403-VAR-K:
W514403-1KG:
W514403-100G:
W514403-1KG-K:
W514403-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)