Merck
W294306
Sigma-Aldrich
Propyl formate
≥97%
別名:
n-Propyl methanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
88.11
FEMA番号:
2943
Beilstein:
1739272
EC Number:
欧州評議会番号:
340
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.073
NACRES:
NA.21
官能:
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
グレード:
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
蒸気密度
3.03 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
851 °F
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
SMILES記法
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W294306-4KG:
W294306-4KG-K:4548173974408
W294306-1KG-K:4548173974392
W294306-9KG-K:
W294306-9KG:
W294306-1KG:
W294306-SAMPLE-K:
W294306-BULK-K:
W294306-VAR-K:
W294306-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)