Merck
W292312
Sigma-Aldrich
プロピオンアルデヒド
natural, ≥98%, FG
別名:
プロパナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CHO
CAS番号:
分子量:
58.08
FEMA番号:
2923
Beilstein:
506010
EC Number:
欧州評議会番号:
90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.002
NACRES:
NA.21
官能:
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
404 °F
expl. lim.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
屈折率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292312-VAR-K:
W292312-BULK-K:
W292312-5KG-K:4548174010884
W292312-SAMPLE-K:
W292312-1KG-K:4548174010877
W292312-BULK:
W292312-100G-K:4548174010860
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palina S Nepachalovich et al.
Free radical research, 54(10), 732-744 (2020-10-20)
Vicinal diols and its derivatives can be exploited as model compounds for the investigation of radiation-induced free-radical transformations of hydroxyl-containing biomolecules such as carbohydrates, phospholipids, ribonucleotides, amino acids, and peptides. In this paper, for the first time, the prospects of
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO