グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
404 °F
expl. lim.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
不純物
≤2.5% (water)
屈折率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 水性媒体中の銅に対するエノールの電気触媒還元メカニズムの解明。: プロピオンアルデヒドへの影響を含むエノールの電気触媒還元メカニズムの研究は、化学合成と触媒の産業用途に貴重な情報を提供します(Cui et al., 2022)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538124-2L:
538124-4L:
538124-1L:4548173989327
538124-250ML:4548173989334
538124-VAR:
538124-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde