蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
66 mmHg ( 4.4 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 11g/100mL at 20 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
toluene: miscible(lit.)
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240788-100ML:
240788-SAMPLE:
240788-2ML:
240788-BULK:
240788-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック