安全性情報
8.01556
Sigma-Aldrich
Isobutyraldehyde
for synthesis
別名:
Isobutyraldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCHO
CAS番号:
分子量:
72.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
201-149-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
189 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
165 °C
有効性
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-11.0 % (v/v)
bp
63-64.5 °C/1013 mbar
mp
-65.9 °C
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
規格
Saturation Concentration in Air: 452 g/m3
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体