アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
108464-25ML:
108464-VAR:
108464-10KG:
108464-100ML:
108464-25G:
108464-1KG:
108464-100G:
108464-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)