Merck
526037
Sigma-Aldrich
シクロペンタンカルボキシアルデヒド
95%
別名:
Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CHO
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
含みます
0.1% hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
詳細
シクロペンタンカルボアルデヒドは、過硫酸塩による銅触媒酸化によってシクロヘキセンから調製できます。硫酸第二水銀とシクロヘキセンからも合成できます。
アプリケーション
シクロペンタンカルボアルデヒドは、以下の合成に使用できます。
  • D,L-trans-2-シクロペンチルメチレン-1-ニトロソ-1-(2-ヒドロキシシクロヘキシル)ヒドラジン
  • 5-シクロペンチル-5-ヒドロキシ-2-ペンテン酸エチル
  • 3-シクロエンチル-3-ヒドロキシ-2-ビニルプロパン酸エチル
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.9 °F - closed cup
引火点(℃)
28.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
526037-10G:
526037-1G:4548173983752
526037-VAR:
526037-5G:4548173983745
526037-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanism of oxidation of the 2-hydroxycyclohexyl radical to cyclopentanecarbaldehyde by copper ions in aqueous solutions.
Masarwa M, et al.
Inorganic Chemistry, 30(8), 1849-1854 (1991)
Cyclopentanecarboxaldehyde.
Grummitt O, et al.
Organic Syntheses, 26-26 null
2-Hydroxycyclohexylhydrazines. II. 1 Reaction with Nitrous Acid.
Taguchi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(5), 1104-1106 (1964)
The Synthesis of Some δ-Lactones of α,β,δ-Trihydroxy Acids1.
English Jr J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 615-618 (1951)