アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
密度
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
359904-25ML:
359904-BULK:
359904-1ML:
359904-VAR:
359904-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A convenient synthesis of 3, 3-dimethylbutyraldehyde.
Synthetic Communications, 31(21), 3395-3399 (2001)
Preparation of 3, 3-Dimethylbutyraldehyde [J].
Journal of Xiamen University (Natural Science), 4, 021-021 (2009)
Fine and Specialty Chemicals / Jing Xi Yu Zhuan Yong Hua Xue Pin, 15, 005-005 (2005)
Synlett, 2548-2548 (2006)