Merck
514659
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフルオロ-2′,4′-ジメトキシアセトフェノン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3COCF3
CAS番号:
分子量:
234.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
mp
48-52 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
514659-VAR:
514659-BULK:
514659-5G:
514659-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)