アッセイ
99.9% metals basis
形状
powder
反応適合性
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[Y](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Y/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
JRKVGRAQLBXGQB-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
- 簡便な方法で調製した亜鉛添加酸化イットリウムの光学研究:この研究では、合成プロセスに酢酸イットリウム水和物を使用し、亜鉛をドープした酸化イットリウムの光学特性を調査しています。(Bhavani, Ganesan, 2015)。
- プロピオン酸イットリウムの熱分解:フィルムおよび粉末:この論文では、酢酸イットリウムに関連する化合物であるプロピオン酸イットリウムの熱分解挙動について詳述し、分解メカニズムと熱安定性に関する洞察を提供しています。(Rasi et al., 2018)。
- イットリウムポリアミノカルボン酸の in situ 三元付加体の形成は、低分子の捕捉と活性化をもたらす:この研究では、酢酸やその他のリガンドを使用して、イットリウム複合体との三元付加体の形成を調査し、低分子の活性化における潜在的な応用可能性を示しています。(Tickner et al., 2022)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326046-BULK:
326046-250G:4548173937168
326046-VAR:
326046-50G:4548173937175
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.