Merck
326011
Sigma-Aldrich
酢酸イッテルビウム(III) 四水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Ytterbium(3+) triacetate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Yb(C2H3O2)3 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
422.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder and chunks
反応適合性
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O.O.O.CC(=O)O[Yb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.4H2O.Yb/c3*1-2(3)4;;;;;/h3*1H3,(H,3,4);4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
ALJCLXGXZFZGEM-UHFFFAOYSA-K
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
326011-VAR:
326011-50G:
326011-BULK:
326011-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiyue Shao et al.
Nanoscale, 9(33), 12132-12141 (2017-08-15)
Upconversion nanoparticles (UCNPs) are an excellent choice to construct security features against counterfeiting, owing to their unique NIR-to-VIS upconversion luminescence (UCL) characteristics. However, the application of upconversion materials is limited, due to their single and invariant emission colors. Herein, the
Hongqi Chen et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 248, 119281-119281 (2020-12-15)
The core-shell NaGdF4:Yb,Er@NaGdF4:Yb,Nd upconversion nanoparticles (UCNPs) were successfully obtained with the method of co-precipitation, and the water-solubility of UCNPs was improved by the ligand exchange reaction between nitrosyl tetrafluoroborate (NOBF4) and nanoparticles. The IR-783 dye with negative charge and NOBF4-UCNPs
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.