Merck
209147
Sigma-Aldrich
硝酸イッテルビウム(III) 五水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Ytterbium trinitrate, Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Yb(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
449.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChI Key
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硝酸イッテルビウム(III)五水和物は、以下の合成で前駆体として使用できます。
  • 非水ゾル–ゲル法によるErMn:Yb3Al5O12(YbAG)ナノ結晶。Yb3+–Mn2+ダイマー増感により、緑色のアップコンバージョン発光が大幅に強化されます。
  • 共沈法によるCaTiO3:Yb3+, Er3+ナノ粒子。これらのナノ粒子は、骨足場の石灰化と脱石灰化の光学モニターに使用されます。
また、アップコンバージョン特性が強化されたBiVO4 半導体光触媒を調製するドーパントとしても使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
209147-50G:
209147-10G:
209147-BULK:
209147-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nora Jannsen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(59), 13624-13634 (2019-08-08)
The aim of this work was i) to develop a hydrothermal, low-temperature synthesis protocol affording the upconverting hexagonal phase NaYF4 with suitable dopants while adhering to the "green chemistry" standards and ii) to explore the effect that different parameters have on the
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.