安全性情報
8.04542
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropionaldehyde
for synthesis
別名:
3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
203-211-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
15 hPa ( 98 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
245 °C (DIN 51794)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
-42 °C
転移温度
flash point 105 °C (DIN 51758)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
InChI Key
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体