Merck
725722
Sigma-Aldrich
4-クロロシンナムアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7ClO
CAS番号:
分子量:
166.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
57-63 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI Key
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725722-BULK:
725722-1G:
725722-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)