About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7FO
CAS番号:
分子量:
150.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.599
密度
1.146 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7FO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI Key
YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683027-BULK:
683027-VAR:
683027-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.