Merck
196878
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド
97%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-m-トルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
174.12
Beilstein:
2327537
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
InChI Key
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldol reaction of 3-(trifluoromethyl)benzaldehyde with hydroxyacetone in the aldolase antibody 38C2-ionic liquid system has been investigated.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196878-VAR:
196878-25G:
196878-5G:
196878-BULK:
196878-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of fluorinated materials catalyzed by proline or antibody 38C2 in ionic liquid.
Kitazume T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 121(2), 205-212 (2003)
Kazuhiro Takano et al.
Development, growth & differentiation, 53(1), 37-47 (2011-01-26)
This study investigated the development of Ca²(+) signaling mechanisms and their role in initiating morphogenetic cell movement in the presumptive ectoderm of Japanese newt (Cynops pyrrhogaster) during gastrulation. Histochemical staining using fluorescently labeled ryanodine and dihydropyridine probes revealed that dihydropyridine