About This Item
化学式:
CF3C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
188.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4584 (lit.)
密度
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-4-2-3-5-8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone has been used to investigate the use of in situ generated CuCF3 for the direct substitution of chlorine by CF3 in various aromatic substrates.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
233153-1G:
233153-BULK:
233153-VAR:
233153-5G:
The trifluoromethylation of chloroaromatics using the copper-CF2Br2-dialkylamide reaction system.
Clark JH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 411-426 (1990)