Merck
179701
Sigma-Aldrich
トリエチルボラン 溶液
1.0 M in THF
別名:
Triethylboron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3B
CAS番号:
分子量:
97.99
Beilstein:
1731462
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
eCl@ss:
38120201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.865 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリエチルボランは、次の反応の触媒として使用されます。
  • アルデヒドのアリル化
  • 脱炭酸的C-C結合切断反応
  • レニウムヒドリド/ホウ素ルイス酸による共触媒的アルケン水素化
  • 不飽和オキシムエーテルの位置選択的ヒドロキシアルキル化
N-複素環式カルベンボランによる臭化アルキルのラジカル還元およびテトラメチルアンモニウムトリアルキルフェニルボレート塩を合成するための反応物として使用できます。
次の反応用触媒:
  • アルデヒドのアリル化
  • 脱炭酸的C-C結合切断反応
  • レニウムヒドリド/ホウ素ルイス酸によるアルケン水素化の共触媒
  • 不飽和オキシムエーテルの位置選択的ヒドロキシアルキル化
N-複素環式カルベンボランによる臭化アルキルのラジカル還元の反応剤
酸化電位を持つテトラメチルアンモニウムトリアルキルフェニルボレート塩の合成用反応物
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179701-100ML:4548173110530
179701-BULK:
179701-VAR:
179701-800ML:4548173110547
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly enantioselective palladium-catalyzed umpolung allylation of aldehydes.
Zhu, Shou-Fei and Qiao, Xiang-Chen and Zhang, Yong-Zhen and Wang, Li-Xin and Zhou, Qi-Lin
Chemical Science, 2(6), 1135-1140 (2011)
Rhenium hydride/boron Lewis acid cocatalysis of alkene hydrogenations: Activities comparable to those of precious metal systems.
Jiang, Yanfeng and Hess, Jeannine and Fox, Thomas and Berke, Heinz
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18233-18247 (2010)
Formation of Ketenimines via the Palladium-Catalyzed Decarboxylative π-Allylic Rearrangement of N-Alloc Ynamides.
Alexander, Juliana R and Cook, Matthew J
Organic Letters, 19(21), 5822-5825 (2017)
Synthesis of N-heterocyclic carbene boranes via silver N-heterocyclic carbene complexes.
Ono S, et al.
Polyhedron, 137(20), 296-305 (2017)
Aerobic Hydroxylation of N-Borylenamine: Triethylborane-Mediated Hydroxyalkylation of α, β-Unsaturated Oxime Ether.
Ueda M, et al.
Organic Letters, 11(20), 4632-4635 (2009)