Merck
179752
Sigma-Aldrich
ボラン-ピリジン錯体
~8 M BH3
別名:
NSC 10219, NSC 53324, トリヒドロ(ピリジン)ホウ素, ピリジンボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8BN
CAS番号:
分子量:
92.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
~8 M BH3
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[BH3-][n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H8BN/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H3
InChI Key
LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ボランピリジン錯体は、アルデヒドおよびケトンの還元的アミノ化のための還元剤として一般的に使用されます。これは、炭素系材料 BC4N を合成するための前駆体です。これは、ヨウ素とともに、アルケンおよびアルキンのヒドロホウ素化のための試薬として使用できます。
以下に使用されます。
  • 不均一表面上の気体吸着に関するToth等温線からのサイトエネルギー分布関数の研究
  • α-アルキル-β-ヒドロキシエステルの調製
  • 短いオリゴヌクレオチドのアクリル共重合体ゲルへの位置選択的固定化
  • ウイルスのペプチドエピトープと結合したIgの調製
  • 炭化ケイ素の焼結
オリゴ糖の高速液体クロマトグラフィー分析の還元剤
中間相ピッチの炭化に影響するデカントオイル内の重合調整剤
注意
保存中に変色することがあります。
その他情報
過剰のピリジンを含むことがあります。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179752-PZ:
179752-BULK:
179752-100G:4548174005200
179752-25G:4548174005217
179752-5G:4548174005224
179752-1KG:
179752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Miron et al.
Analytical biochemistry, 440(1), 12-14 (2013-05-28)
In this note, we describe a method devised to detect, by means of mass spectrometry (MS), tryptophan-containing peptides and proteins using pyridine-borane. This reagent selectively reduces tryptophan residues, converting them to 2,3-dihydro-tryptophan, thereby enabling quantitation of tryptophans.
Matthew A Zajac
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6899-6901 (2008-08-06)
Efforts to couple 4 with 12 employing base mediation are problematic due to the formation of 6. To circumvent this issue, 12 was converted to the pyridine borane complex (13). Alkylation of 4 with 13 provided 3 after removal of
A novel carbon material derived from pyridine-borane.
Riedel, Ralf et al.
Advanced Materials, 3(11), 551-552 (1991)
Reductive aminations of ketones and aldehydes using borane-pyridine.
Pelter, Andrew et al.
Journal of the Chemical Society, 717-720 (1984)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 717-717 (1984)