Merck
178985
Sigma-Aldrich
ボラン-トリメチルアミン錯体
97%
別名:
NSC 10220, NSC 145941, NSC 53323, トリヒドロ(トリメチルアミン)ホウ素, トリメチルアミンボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N · BH3
CAS番号:
分子量:
72.95
Beilstein:
3905060
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
bp
172 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ケトンとSchiff塩基の反応、オレフィンのヒドロホウ素化に用いる安定で取り扱いやすいボラン源です
平面型パラジウム-酸化亜鉛触媒の合成に用いる還元剤
アミンボラン類およびシアノトリヒドロボラート(III)を用いる化学蒸気発生および元素の分光学的検出用の試薬
以下の用途に用いる触媒です。
  • ベンジリデンアセタールグリコシドの位置選択的還元開環
  • 極性反転
以下の研究に用います
  • コバルト-鉄磁気薄膜の磁性に対する電着条件の影響
  • ホウ素-窒素結合の解離エネルギーおよびホウ素化化合物の生理活性
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
178985-BULK:
178985-100G:
178985-VAR:
178985-5G:
178985-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical Chemistry, 66, 4283-4283 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 705-705 (1994)
Aldrichimica Acta, 6, 51-51 (1973)