安全性情報
8.04786
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane
for synthesis
別名:
1-Iodobutane, Butyl iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3I
CAS番号:
分子量:
184.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
208-824-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
18.5 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-103 °C
転移温度
flash point 33 °C
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1