Merck
171883
Sigma-Aldrich
1-ヨードプロパン
99%
別名:
プロピルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2I
CAS番号:
分子量:
169.99
Beilstein:
505937
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
43 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
密度
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ヨードプロパンは、ピロールのカリウム塩と反応してピロールのアルキル化に使用でき、1-n-プロピルピロールを合成します。振動研究のn-ヨウ化アルキルモデルとしても使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
171883-BULK:
171883-VAR:
171883-5G:4548173982830
171883-100G:4548173982816
171883-PZ:
171883-500G:4548173982823
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N-alkylation of indole and pyrroles in dimethyl sulphoxide.
Heaney H and Ley SV
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 499-500 (1973)
Jim Moselhy et al.
International journal of nanomedicine, 4, 153-164 (2009-09-24)
Thermoresponsive cationic nanogel (TCNG) networks based on N-isopropylacrylamide (NIPAM), 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate (DMAEMA), and quaternary alkyl ammonium halide salts of DMAEMA (DMAEMAQ) were synthesized by dispersion polymerization technique. The thermoresponsive properties of TCNGs and TCNG-salmon sperm DNA (sasDNA) polyplexes were characterized
Stina Syvänen et al.
BMC medical imaging, 7, 6-6 (2007-08-01)
The previously validated NK1-receptor ligand [O-methyl-11C]GR205171 binds with a high affinity to the NK1-receptor and displays a slow dissociation from the receptor. Hence, it cannot be used in vivo for detecting concentration changes in substance P, the endogenous ligand for
Adam J Young et al.
Journal of inorganic biochemistry, 199, 110707-110707 (2019-08-02)
N-Heterocyclic carbene-stabilized metal nanoparticles have drawn much attention over the last decade due their strong carbon metal bond. Although several reports show increased stability of such N-heterocyclic carbene-stabilized metal nanoparticles, only limited examples of water-soluble N-heterocyclic carbene stabilized metal nanoparticles
Vibrational analysis of 1-iodopropane, 1-iodobutane and 1, 3-diiodopropane.
Crowder GA and Ali S
Journal of Molecular Structure, 25(2), 377-386 (1975)